Merck
A5588
Sigma-Aldrich
抗ポリヒスチジン−アルカリホスファターゼ抗体、マウスモノクローナル
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体, モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体-アルカリホスファターゼ標識 マウス宿主抗体, モノクローナル6xヒスタグ, モノクローナル6ヒスエピトープタグ, モノクローナルHHHHHHエピトープタグ, モノクローナルヒス-タグ, モノクローナルヒス6タグ, モノクローナルヒスチジンタグ付き, モノクローナルヘキサヒスタグ, モノクローナルポリ-ヒス-タグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
mouse
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HIS-1, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
テクニック
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗ポリヒスチジン化アルカリホスファターゼ抗体は、合成ポリヒスチジンまたはポリヒスチジン標識融合タンパク質の天然型および変性還元型を認識します。この製品は、原核生物のpET、pRSETおよびpTrc発現ベクターによって発現される融合タンパク質と反応します。
特異性
合成ポリヒスチジン、天然型および変性還元型6×ヒスチジンタグ融合タンパク質を認識します。
免疫原
リコンビナントのポリヒスチジンタグ融合タンパク質
アプリケーション
抗体はELISA、イムノブロッティング及びドットブロッティング法に適しています。
物理的形状
0.05Mトリスバッファ-溶液(pH 8.0, 1mM MgCl2, 1%BSA, 50%グリセロ-ル, 15mMアジ化ナトリウム含有)
法的情報
この製品はドイツ特許番号19507166および対応外国特許によって保護されており、QIAGEN GmbH(Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Germany)に対する独占的ライセンスが許諾されています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A5588-BULK:
A5588-VAR:
A5588-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A short disordered N-terminal flagellin segment is a fully functional flagellar type III export signal. Application for secreted protein expression
Dobo,J et al.
Applied and Environmental Microbiology (2009)
Richard Glatz et al.
The Journal of biological chemistry, 278(22), 19743-19750 (2003-03-20)
Polydnaviruses are essential for the survival of many Ichneumonoid endoparasitoids, providing active immune suppression of the host in which parasitoid larvae develop. The Cotesia rubecula bracovirus is unique among polydnaviruses in that only four major genes are detected in parasitized
Jarrod J Mousa et al.
Nature microbiology, 2, 16271-16271 (2017-01-31)
Respiratory syncytial virus (RSV) remains a major human pathogen, infecting the majority of infants before age two and causing re-infection throughout life. Despite decades of RSV research, there is no licensed RSV vaccine. Most candidate vaccines studied to date have
Rozbeh Jafari et al.
Microbial cell factories, 10, 34-34 (2011-05-18)
Optimization of conditions during recombinant protein production for improved yield is a major goal for protein scientists. Typically this is achieved by changing single crucial factor settings one at a time while other factors are kept fixed through trial-and-error experimentation.
Application of a Short, Disordered N-Terminal Flagellin Segment, a Fully Functional Flagellar Type III Export Signal, to Expression of Secreted Proteins
Dobo,J et al.
Applied and Environmental Microbiology, 6(3), 891-899 (2010)