物質
polystyrene
クローン
monoclonal
シェルフライフ
Unopened plates are stable for 2 years. Once opened they are stable for 2 weeks.
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1
キャパシティ
100-300 ng/well
保管温度
2-8°C
アプリケーション
製品の詳細については、メルクのFLAG®アプリケーションポータルを参照してください。
保管および安定性
その他情報
プレートは、側面と底面が透明な96ウェルマイクロタイタープレートとして提供されます。
コーティング:
ANTI-FLAG® M2マウスモノクローナル抗体IgG1は、200 mL/ウェルの反応容量でコーティングされています。
ブロッキング:
ウェルは、ウシ血清アルブミンを含む複雑な溶液を用いて便宜上275~300 mL/ウェルであらかじめブロッキングされています。
特異性:
プレートは、融合タンパク質内の配置(アミノ末端、Met-アミノ末端、カルボキシ末端または内部)にかかわらず、FLAGエピトープに特異的です。エピトープの結合はCa2+依存性ではありません。
感度:
1 ng/ウェルのコントロール融合タンパク質の検出は、基質としてp-ニトロフェニルリン酸塩(pNPP)を使用したELISAフォーマットで認められました。
容量:
100~300 ng/ウェルのFLAG融合タンパク質のキャプチャが実証されています。
法的情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
関連製品
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
Protein expression technologies for expressing recombinant proteins in E. coli, insect, yeast, and mammalian expression systems for fundamental research and the support of therapeutics and vaccine production.
基礎研究および治療法とワクチン生産のサポートのための大腸菌、昆虫、酵母、および哺乳類の発現システムで組換えタンパク質を発現させるためのタンパク質発現技術。