安全性情報
SAB1305538
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-HIS TAG(モノクローナル抗HIS TAG) マウス宿主抗体
clone 6AT18, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Mouse Anti-Hexa Histidine tag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6AT18, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
十分にキャラクタリゼーションされたモノクローナル抗体が認識する短い配列で構成されるエピトープタグは、さまざまな系でのタンパク質発現を研究する際に広く使用されています。モノクローナル抗体クローン6AT18によって認識される6xHISタグ(HHHHHH)は、本アプリケーションの確立された事例を提供します。6xHISタグ融合タンパク質は、ニッケル-Sepharose(セファロース)樹脂を使用したアフィニティークロマトグラフィーにより細胞溶解物から容易に精製されます。Abgentの抗6xHISモノクローナル抗体は、細胞内でのHISタグ融合タンパク質の発現を検出する簡単なソリューションを提供します。
免疫原
精製された組換えHISタグ融合タンパク質およびポリHISペプチドを使用して、本モノクローナル抗体を作製しました。
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
Jan Code
SAB1305538-400UL:
SAB1305538-40TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jenifer E Shattuck et al.
Nature communications, 10(1), 3614-3614 (2019-08-11)
Stress granules are membraneless protein- and mRNA-rich organelles that form in response to perturbations in environmental conditions. Stress granule formation is reversible, and persistent stress granules have been implicated in a variety of neurodegenerative disorders, including amyotrophic lateral sclerosis. However
Jialing Bao et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 694957-694957 (2021-06-08)
Microsporidia are a group of spore-forming, fungus-related pathogens that can infect both invertebrates and vertebrates including humans. The primary infection site is usually digestive tract, but systemic infections occur as well and cause damages to organs such as lung, brain
Emilie Dorard et al.
Molecular neurobiology, 55(7), 5594-5610 (2017-10-07)
Amyloid precursor protein (APP) is cleaved not only to generate the amyloid peptide (Aß), involved in neurodegenerative processes, but can also be metabolized by alpha secretase to produce and release soluble N-terminal APP (sAPPα), which has many properties including the
Pooja Yadav et al.
Retrovirology, 16(1), 12-12 (2019-05-01)
The different interactions between viral proteins and cellular host proteins are required for efficient replication of HIV-1. Various reports implicated host cellular proteins as a key factor that either interact directly with HIV-1 integrase (IN) or get involved in the
Shan Wei et al.
Virus research, 302, 198497-198497 (2021-07-05)
Porcine deltacoronavirus (PDCoV) is an emerging coronavirus that causes vomiting, diarrhea, dehydration, and even death of piglets, resulting in significant losses to the pig industry worldwide. However, the epitopes of PDCoV remain largely unknown. In this study, a monoclonal antibody