安全性情報
SAB4600371
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF680 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CF 680 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
33D10.D2.G8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
濃度
~2 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
蛍光検出
λex 681 nm; λem 698 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and consists of gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. IgG is a widely expressed serum antibody. Monomeric structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3 and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes infants.
This affinity purified antibody is directed against the 6X HIS epitope and is useful in determining its presence in over expressed proteins in various assays. The antibody recognizes the 6X HIS epitope tag (His-His-His-His-His-His) fused to either the amino- or carboxy- termini of targeted proteins in transfected or transformed cells. This product is prepared by labeling high quality monoclonal mouse anti-6X His IgG(H+L) with our near-IR fluorescent dye CF680.CF680 is one of our three outstanding near-IR CF dyes developed by Biotium. Near-IR CF dyes are superior to other similar near-IR dyes, such as Alexa Fluor dyes, IRDyes and the DyLight near-IR dyes. Near-IR CF dyes have combined advantages in brightness, photostability, specificity and novel features ideal for in vivo imaging, near-IR Western blotting and flow cytometry.
特異性
Binds 6X-His epitope tag
免疫原
proteins contatining the epitope tag sequence
アプリケーション
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF 680 antibody produced in mouse has been used in western blot.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4600371-50UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andreas Jenner et al.
The EMBO journal, 41(8), e108587-e108587 (2022-01-14)
The apoptotic executioner protein BAX and the dynamin-like protein DRP1 co-localize at mitochondria during apoptosis to mediate mitochondrial permeabilization and fragmentation. However, the molecular basis and functional consequences of this interplay remain unknown. Here, we show that BAX and DRP1
Rong-Si Wu et al.
Oncotarget, 8(24), 39401-39416 (2017-04-30)
Great progress has been achieved in the study of the role of TGF-β signaling in triggering epithelial-mesenchymal transition (EMT) in a variety of cancers; however, the regulation of TGF-β signaling during EMT in mammary tumor metastasis has not been completely
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Simister NE and Story CM.
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96, 1-26 (2007)
P Casali et al.
Current topics in microbiology and immunology, 210, 167-179 (1996-01-01)
Natural antibodies arise independently of known antigenic stimulation, are mostly IGM, polyreactive, and are generally encoded by V genes in germline configuration. Polyreactive IgM natural antibodies are produced by mainly B-1 cells which account for most of the B cell