安全性情報
MAB1964
Sigma-Aldrich
抗インテグリンβ4抗体、クローン3E1
ascites fluid, clone 3E1, Chemicon®
別名:
CD104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E1, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB4(3691)
関連するカテゴリー
詳細
インテグリンβ4は、a6インテグリンに関与してa6/b4複合体を形成する糖タンパク質です。インテグリンα6/β4はラミニンの受容体で、上皮細胞のヘミデスモソームにおいて重要な構造的役割を果たします。インテグリンβ4遺伝子の欠陥は、幽門閉鎖症を伴う表皮水疱症(EB PA)(幽門閉鎖症を伴う接合部型表皮水疱症(PA-JEB)または胃腸閉鎖症を伴う先天性皮膚形成不全症としても知られる)の原因となります。EB-PAは、皮膚粘膜脆弱症と胃腸閉鎖症によって特徴付けられ、幽門に最もよく影響を及ぼします。さらに、インテグリンβ4遺伝子の欠陥は、全身性萎縮性良性表皮水疱症(GABEB)の原因にもなります。接合部型表皮水疱症のこの非致死性の形態は、生涯にわたる皮膚の水疱形成によって特徴付けられ、毛髪と歯の異常を伴います。
特異性
ヒトβ4インテグリンと反応します。抗原は上皮細胞に存在します。
アプリケーション
この抗インテグリンβ4抗体、クローン3E1は、FC、IC、IH、IPを用いたインテグリンβ4の検出がバリデーションされています。
約1:200での免疫蛍光染色法でヒト皮膚を染色できます。アセトン固定が必要です。
免疫沈降およびフローサイトメトリーにも適しています。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
防腐剤を含まない未精製腹水
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1964:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dominant-negative E-cadherin alters adhesion and reverses contact inhibition of growth in breast carcinoma cells
Vizirianakis, I. S. et al.
International journal of oncology, 21, 135-144 (2002)
Basement membrane diversity detected by monoclonal antibodies
Hessle, H. et al.
Differentiation, 26, 49-54 (1984)
Rachel M Levine et al.
Bioengineering & translational medicine, 1(2), 168-180 (2016-08-08)
The greatest obstacle to clinical application of cancer gene therapy is lack of effective delivery tools. Gene delivery vehicles must protect against degradation, avoid immunogenic effects and prevent off target delivery which can cause harmful side effects. PEGylated liposomes have
Endothelial cell migration and vascular endothelial growth factor expression are the result of loss of breast tissue polarity.
A Chen, I Cuevas, PA Kenny, H Miyake, K Mace, C Ghajar, A Boudreau, M Bissell, N Boudreau
Cancer Research null
Isolation, immortalization, and characterization of a human breast epithelial cell line with stem cell properties.
Gudjonsson, T; Villadsen, R; Nielsen, HL; R?nnov-Jessen, L; Bissell, MJ; Petersen, OW
Genes & Development null