安全性情報
12-507
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ウサギIgG(H+L)抗体、FITC結合
Upstate®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
由来生物
goat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
このヤギ抗ウサギIgG(H+L)抗体FITC結合によるウサギIgG(H+L)の検出において、FC、IF、ICおよびIHでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
品質
免疫顕微鏡、フローサイトメトリー、FACS分析、ならびにロット間の一貫性を必要とするその他の抗体ベースの蛍光アッセイにより日常的に評価されています。
物理的形状
凍結乾燥粉末
保管および安定性
-20°Cで1年間保存できます。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
12-507:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Larisa V Antonova et al.
Frontiers in pharmacology, 7, 230-230 (2016-08-16)
The combination of a natural polymer poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) and a synthetic hydrophobic polymer poly(ε-caprolactone) (PCL) is promising for the preparation of biodegradable and biocompatible small-diameter vascular grafts for bypass surgery. However, physico-mechanical properties and endothelialization rate of PHBV/PCL grafts are
Histone acetylation associated up-regulation of the cell wall related genes is involved in salt stress induced maize root swelling.
Li, H; Yan, S; Zhao, L; Tan, J; Zhang, Q; Gao, F; Wang, P; Hou, H; Li, L
BMC plant biology null
Trichostatin A and 5-azacytidine both cause an increase in global histone H4 acetylation and a decrease in global DNA and H3K9 methylation during mitosis in maize.
Yang, F; Zhang, L; Li, J; Huang, J; Wen, R; Ma, L; Zhou, D; Li, L
BMC plant biology null
Joshua Miguel C Danac et al.
Scientific reports, 11(1), 9021-9021 (2021-04-29)
Circular RNAs have emerged as functional regulatory molecules whose aberrant expression has been linked to diverse pathophysiological processes. Here, we report that circPVT1 interferes with let-7 binding to NRAS, confirming this axis as one route by which circPVT1 can instigate
Shibin He et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-10-01)
Histone acetylation plays an important role in regulation of chromatin structure and gene expression in terms of responding to abiotic stresses. Histone acetylation is modulated by histone deacetylases (HDACs) and histone acetyltransferases. Recently, the effectiveness of HDAC inhibitors (HDACis) for