由来生物
goat
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:80
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGは様々な免疫応答を調節する糖蛋白質性の抗体です。ターゲット蛋白に対するウサギIgGは、様々な研究アプリケーションにおいて一次抗体としてしばしば使用されます。そのため、検出用基質と結合させた抗ウサギIgG二次抗体は、ターゲット蛋白の解析のための有用なツールとなります。抗ウサギIgG(全分子)-FITC抗体ウサギ血清およびウサギIgGと反応します。
特異性
全てのウサギIgに結合します。
免疫原
精製ウサギIgG
アプリケーション
抗ウサギIgG(全分子)-FITC抗体は免疫蛍光法での使用に適しています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
F0382-.5ML:
F0382-BULK:
F0382-1ML:
F0382-2ML:
F0382-5X2ML:
F0382-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
X Ge et al.
Journal of animal science, 90(4), 1126-1133 (2011-11-22)
Growth hormone is a major stimulator of skeletal muscle growth in animals, including cattle. In this study, we determined whether GH stimulates skeletal muscle growth in cattle by direct stimulation of proliferation or fusion of myoblasts, by direct stimulation of
Kenneth W Simpson et al.
Infection and immunity, 74(8), 4778-4792 (2006-07-25)
The mucosa-associated microflora is increasingly considered to play a pivotal role in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. This study explored the possibility that an abnormal mucosal flora is involved in the etiopathogenesis of granulomatous colitis of Boxer dogs (GCB).
Claire Joly Condette et al.
PloS one, 9(7), e102217-e102217 (2014-07-16)
The epithelium's barrier function is crucial for maintaining homeostasis and preventing the passage of food antigens and luminal bacteria. This function is essentially subserved by tight junctions (TJs), multiprotein complexes located in the most apical part of the lateral membrane.
J Enrique Salcedo-Sora et al.
The Journal of biological chemistry, 286(52), 44659-44668 (2011-10-15)
Tetrahydrofolates are essential cofactors for DNA synthesis and methionine metabolism. Malaria parasites are capable both of synthesizing tetrahydrofolates and precursors de novo and of salvaging them from the environment. The biosynthetic route has been studied in some detail over decades
M A Sussman et al.
The Journal of clinical investigation, 101(1), 51-61 (1998-02-14)
Loss of myofibril organization is a common feature of chronic dilated and progressive cardiomyopathy. To study how the heart compensates for myofibril degeneration, transgenic mice were created that undergo progressive loss of myofibrils after birth. Myofibril degeneration was induced by