Merck
SML3923
Sigma-Aldrich
NU7441
≥98% (HPLC)
別名:
8-Dibenzothiophen-4-yl-2-morpholin-4-yl-chromen-4-one, NU 7441, NU-7441
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H19NO3S
CAS番号:
分子量:
413.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2c(c6c1cccc6)cccc2c3c4[o]c(c[c](c4ccc3)=O)N5CCOCC5
InChI
1S/C25H19NO3S/c27-21-15-23(26-11-13-28-14-12-26)29-24-17(6-3-9-20(21)24)19-8-4-7-18-16-5-1-2-10-22(16)30-25(18)19/h1-10,15H,11-14H2
生物化学的/生理学的作用
Potent and selective DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) inhibitor in vitro and in vivo.
NU7441 is a potent and selective DNA-dependent protein kinase inhibitor (DNA-PK IC50 = 14 nM; IC50 = 1.7 μM/mTOR, 5 μM/PI3Kα, >100 μM/ATM & ATR) that effectively sensitizes cancer cells to the cytotoxic effects of both ionizing radiation and the topoisomerase II inhibitor etoposide in cultures (0.5 μM; SW620 & LoVo cells) and in vivo (10 mg/kg via daily i.p. in mice with human colon cancer SW620 xenografts).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3923-10MG:
SML3923-VAR:
SML3923-50MG:
SML3923-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)