安全性情報
MAB9013
Sigma-Aldrich
抗コロナウイルスグループ抗原抗体、OC-43の核タンパク質、クローン542-7D
clone 542-7D, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
542-7D, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
特異性
コロナウイルス核タンパク質:OC-43株
免疫原
エピトープ:OC-43の核タンパク質。
アプリケーション
IFA。 最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗コロナウイルスグループ抗原抗体、OC-43の核タンパク質、クローン542-7Dは、コロナウイルスグループ抗原のレベルを検出します。IFでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。PBS緩衝液(pH 7.4)でお届けします。0.1%アジ化ナトリウムとキャリアタンパク質を含有します。
保管および安定性
+4°Cで最長12カ月保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB9013:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hayden T Pacl et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2021-07-21)
The recent emergence of a novel coronavirus, SARS-CoV-2, has led to the global pandemic of the severe disease COVID-19 in humans. While efforts to quickly identify effective antiviral therapies have focused largely on repurposing existing drugs 1-4 , the current
Brady T Hickerson et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 43(1), 35-42 (2023-01-19)
The human beta-coronavirus strain, OC43, provides a useful model for testing the antiviral activity of various agents. We compared the activity of several antiviral drugs against OC43, including remdesivir, chloroquine, interferon (IFN)-β, IFN-λ1, and IFN-λ4, in two distinct cell types:
Sarah E Philo et al.
The Science of the total environment, 760, 144215-144215 (2020-12-20)
Wastewater1 surveillance of SARS-CoV-2 may be a useful supplement to clinical surveillance as it is shed in feces, there are many asymptomatic cases, and diagnostic testing can have capacity limitations and extended time to results. Although numerous studies have utilized
Emmanuelle V LeBlanc et al.
Scientific reports, 12(1), 12899-12899 (2022-07-29)
The COVID-19 pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) has emphasized the serious threat to human health posed by emerging coronaviruses. Effective broadly-acting antiviral countermeasures are urgently needed to prepare for future emerging CoVs, as vaccine development
Ryohei Hirose et al.
mSphere, 6(3) (2021-05-14)
Human coronavirus (HCoV)-OC43 rarely shows a cytopathic effect (CPE) after infection of various cell lines, and the indirect immunoperoxidase assay (IPA), a relatively complex procedure, has long been used as an alternative assay. Because HCoV-OC43 uses cell-surface transmembrane protease serine