安全性情報
MAB9012
Sigma-Aldrich
抗コロナウイルス抗体 OC-43株 クローン541-8F
clone 541-8F, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
541-8F, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
特異性
コロナウイルス。
免疫原
エピトープ:OC-43株
アプリケーション
IFA。 最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗CD19抗体 OC-43株 クローン541-8Fは、コロナウイルスの量を検出します;公表済み;IFにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
感染性疾患
研究のサブカテゴリ
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製品
精製免疫グロブリン。PBS緩衝液(pH 7.4)でお届けします。0.1%アジ化ナトリウムとキャリアタンパク質を含有します。
保管および安定性
保存期間は2~8℃で受領日から最長6ヵ月間です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB9012:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Layla Pires et al.
Scientific reports, 12(1), 14438-14438 (2022-08-25)
The lack of therapeutic options to fight Covid-19 has contributed to the current global pandemic. Despite the emergence of effective vaccines, development of broad-spectrum antiviral treatment remains a significant challenge, in which antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) may play a role
Yea-In Park et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused more than six million deaths worldwide since 2019. Although vaccines are available, novel variants of coronavirus are expected to appear continuously, and there is a need for a more effective remedy for
Wei Liu et al.
Journal of virology, 95(12) (2021-04-02)
The COVID-19 pandemic poses a serious global health threat. The rapid global spread of SARS-CoV-2 highlights an urgent need to develop effective therapeutics for blocking SARS-CoV-2 infection and spread. Stimulator of Interferon Genes (STING) is a chief element in host
Peifang Xie et al.
Frontiers in microbiology, 13, 845269-845269 (2022-06-28)
The human coronavirus OC43 (HCoV-OC43) is one of the most common causes of common cold but can lead to fatal pneumonia in children and elderly. However, the available animal models of HCoV-OC43 did not show respiratory symptoms that are insufficient
Yongmei Feng et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 1029093-1029093 (2022-12-20)
The translation initiation complex 4F (eIF4F) is a rate-limiting factor in protein synthesis. Alterations in eIF4F activity are linked to several diseases, including cancer and infectious diseases. To this end, coronaviruses require eIF4F complex activity to produce proteins essential for