安全性情報
05-206
Sigma-Aldrich
抗ラミニンB2抗体、クローンA5
clone A5, Upstate®, from rat
別名:
Anti-LAMS, Anti-NPHS5, Anti-PIERS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A5, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMB2(3913)
特異性
B2鎖ラミニンは、他の基底膜成分やフィブロネクチンとは交差反応しません。
免疫原
マウスEHSラミニン
アプリケーション
WBには推奨されません。
抗ラミニンB2抗体、クローンA5は、ラミニンB2に対する抗体で、IP、IHに使用できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
品質
非固定凍結サル脳セクションでルーチン評価済み。
ターゲットの説明
196 kDa
物理的形状
0.1M Tris-glycine(pH 7.0)
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-206:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A V Ljubimov et al.
International journal of cancer, 50(4), 562-566 (1992-02-20)
Double-label immunofluorescence was used to monitor basement-membrane composition and integrity in 22 human colon polyps, 36 adenocarcinomas and 2 metastases. Cryostat sections were stained with polyclonal anti-laminin anti-serum combined with monoclonal antibodies (MAbs) to all major basement-membrane components (laminin, entactin/nidogen
Immunohistochemical distribution of basement membrane proteins in the human inner ear from older subjects.
Akira Ishiyama,Sarah E Mowry,Ivan A Lopez,Gail Ishiyama
Hearing Research null
Benjamin D Cosgrove et al.
Nature medicine, 20(3), 255-264 (2014-02-18)
The elderly often suffer from progressive muscle weakness and regenerative failure. We demonstrate that muscle regeneration is impaired with aging owing in part to a cell-autonomous functional decline in skeletal muscle stem cells (MuSCs). Two-thirds of MuSCs from aged mice
Basement membrane components produced by a mouse ascites teratocarcinoma TB24. Analysis with monoclonal and polyclonal antibodies.
Ljubimov, A V, et al.
Experimental Cell Research, 165, 530-540 (1986)
Andrzej Steplewski et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 34(3), 489-501 (2015-08-05)
Post-traumatic joint contracture is a debilitating consequence of trauma or surgical procedures. It is associated with fibrosis that develops regardless of the nature of initial trauma and results from complex biological processes associated with inflammation and cell activation. These processes