由来生物
donkey
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
マウスIgG、重鎖および軽鎖に特異的。
アプリケーション
EIAおよびウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000~1:100,000。
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:5,000。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:5,000。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
ロバ抗マウスIgG抗体、HRP結合、動物種吸着処理済みはマウスIgGに対する抗体で、ELISAおよびWBでの使用できます。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
免疫アフィニティー精製および免疫除去
凍結乾燥済み。緩衝液 = 0.01 Mリン酸ナトリウム(pH 7.1)+0.15 M NaCl溶液,15 mg/mL BSA添加。
溶解:
500 μLの滅菌蒸留水で溶解します。
溶解:
500 μLの滅菌蒸留水で溶解します。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2–~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、未希釈液として2~8℃で数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:
保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
警告:
保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP192P:
試験成績書(COA)
Prion protein oligomers in Creutzfeldt-Jakob disease detected by gel-filtration centrifuge columns.
Haruhiko Minaki, Kensuke Sasaki, Hiroyuki Honda, Toru Iwaki
Neuropathology : Official Journal of the Japanese Society of Neuropathology null
Development of oligomeric prion-protein aggregates in a mouse model of prion disease.
Kensuke Sasaki,Haruhiko Minaki,Toru Iwaki
The Journal of Pathology null
Pea3 transcription factor cooperates with USF-1 in regulation of the murine bax transcription without binding to an Ets-binding site.
Firlej, V; Bocquet, B; Desbiens, X; de Launoit, Y; Chotteau-Lelievre, A
The Journal of Biological Chemistry null
Dongmei Hu et al.
Biosensors, 3(3), 297-311 (2013-01-01)
Two label-free biosensor platforms, Resonance Waveguide Grating (RWG) and Surface Plasmon Resonance (SPR), were used to rank a large panel of anti-dengue virus NS1 antibodies. Dengue non-structural 1 (NS1) protein is an established serological marker for the early detection of
Decorin induces rapid secretion of thrombospondin-1 in basal breast carcinoma cells via inhibition of Ras homolog gene family, member A/Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 1.
Neill, T; Jones, HR; Crane-Smith, Z; Owens, RT; Schaefer, L; Iozzo, RV
FEBS Journal null