安全性情報
AP182P
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
別名:
Anti-rabbit HRP antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ウサギIgG
アプリケーション
EIAおよびウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000~1:100,000で使用
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:5,000で使用
ウェスタンブロッティング・ECL基質:希釈倍率1:10,000~1:200,000で使用
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
ロバ抗ウサギIgG抗体、HRP結合、動物種吸着処理済みは、ロバウサギIgGに対する抗体で、ELISAおよびWBで使用できます。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSA入り。保存剤は含みません。
溶解:
500 μLの無菌蒸留水で溶解してください。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:
保存剤としてアジ化ナトリウムを使用すると、HRPの酵素活性が大きく阻害されます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP182P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tina Khorshid Ahmad et al.
International journal of molecular sciences, 18(6) (2017-06-13)
Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological disease characterized by the destruction of central nervous system (CNS) myelin. At present, there is no cure for MS due to the inability to repair damaged myelin. Although the neurotrophin brain derived neurotrophic
M G Frasch et al.
Journal of neuroinflammation, 13(1), 103-103 (2016-05-12)
Neuroinflammation in utero may contribute to brain injury resulting in life-long neurological disabilities. The pivotal role of the efferent cholinergic anti-inflammatory pathway (CAP) in controlling inflammation, e.g., by inhibiting the HMGB1 release, via the macrophages' α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR)
Amélie Decourcelle et al.
Biochemical and biophysical research communications, 521(1), 125-130 (2019-10-22)
O-GlcNAcylation is a post-translational modification of thousands of intracellular proteins that dynamically regulates many fundamental cellular processes. Cellular O-GlcNAcylation levels are regulated by a unique couple of enzymes: O-GlcNAc transferase (OGT) and O-GlcNAcase (OGA), which adds and removes the GlcNAc
Natsumi Shimizu et al.
The Journal of reproduction and development, 60(3), 179-186 (2014-03-04)
In the mammalian testis, the ubiquitin-proteasome system plays important roles in the process that promotes the formation of mature sperm. We recently identified zygote-specific proteasome assembly chaperone (ZPAC), which is specifically expressed in the mouse gonads and zygote. ZPAC mediates
Fate mapping of the mouse prosencephalic neural plate.
T Inoue, S Nakamura, N Osumi
Developmental Biology null