安全性情報
AP501P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗マウスIgM+IgG+IgA(H+L)抗体、HRP結合体、動物種吸収処理済み
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgGは、2本の重鎖と2本の軽鎖で構成される最も豊富な免疫グロブリンです。各分子には2か所の抗原結合部位があります。IgGには4つのサブクラスがあります。IgG1(66%)、IgG2(23%)、IgG3(7%)およびIgG4(4%)があります。IgMは血清免疫グロブリンの約10%を占めます。IgMは(IgDとともに)B細胞表面に発現する主要免疫グロブリンです。単量体IgAは血清免疫グロブリンの5~15%を占めますが、二量体IgAは粘膜表面に局在しています。
特異性
マウスIgM、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3およびIgAの重鎖および軽鎖と反応します。ヒト血清および精製ヒトパラプロテインに吸収されます。ヒト免疫グロブリンとの交差反応性は最小限です。
マウスIgM、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3およびIgAの重鎖および軽鎖と反応することが、ELISAおよびフローサイトメトリーにより示されています。ヒト免疫グロブリンとの交差反応性は最小限です。
免疫原
エピトープ:マウスIgM、IgG、IgA
マウスIgM、IgGおよびIgAパラプロテインで過剰免疫させたヤギのプール抗血清から調製されています。
アプリケーション
ELISA:1:4,000~1:8,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ヤギ抗マウスIgM+IgG+IgA(H+L)抗体、HRP結合、動物種吸収処理済みは、マウスのIgM+IgG+IgA(H+L)量の検出において、ELISAでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
アガロースと共有結合させたプールマウスIgM+IgG+IgAをアフィニティークロマトグラフィーで精製。1.0 mL保存液、50%グリセロール/50% PBS(pH 7.4)に溶解。
アフィニティクロマトグラフィー
保管および安定性
受領日から最長12か月、無菌条件下で2°-8°Cで冷蔵保存できます。長期の場合は、-20°Cで保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AP501P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Homologous recombination repair is essential for repair of vosaroxin-induced DNA double-strand breaks.
Hawtin, RE; Stockett, DE; Wong, OK; Lundin, C; Helleday, T; Fox, JA
Oncotarget null