Merck
17266
Supelco
メチルall-cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸
analytical standard
別名:
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
316.48
Beilstein:
1914828
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI Key
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
all-cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸メチルは、超長鎖脂肪酸メチルエステルのクラスに属しています。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 魚種4種の12の眼サンプルに含まれる11種類の超長鎖多価不飽和脂肪酸(VLU-PUFA)メチルエステル検出のための、大気圧化学イオン化(APCI)源で機能するガスクロマトグラフィー/四重極飛行時間型質量分析計法(GC-QTOF)の開発
  • メチルエステル化後にpHゾーン精製向流クロマトグラフィーにより魚油サンプルから分離したエイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸のガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)
  • 超音波セルクラッシャーによる抽出、6種類の魚介類サンプルのメチルエステル誘導体化後の、ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)によるエイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸の定量
  • 市販のオメガ3サプリメントのサンプル10種類に含まれる、メチル化後のエイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸を測定するための、キャピラリーゾーン電気泳動法/直接吸収UV検出(CZE-UV)の最適化
  • アンモニア誘導化学イオン化(CI)を用いたガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析(GC-MS/MS)による、ヒト血液細胞に含まれるメチル誘導体化後の脂肪酸45種類の同時分析
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
17266-100MG:
17266-VAR:
17266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effectiveness of Enzymatic Transesterification of Beeftallow Using Experimental Enzyme Ns88001 with Methanol and Hexane.
Kumar, S., et al.
Enzyme Eng., 2.116, 1-10 (2013)
Fanny Bery et al.
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-10)
Hypoxia is a well-established feature of prostate cancer (PCa) and is associated with disease aggressiveness. The hypoxic microenvironment initiates multiple adaptive responses including epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and a remodeling of calcium homeostasis involved in cancer progression. In the present study
資料
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.
プロトコル
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis