About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2H
CAS番号:
分子量:
310.51
Beilstein:
1727313
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
由来生物
plant oil (Jojoba)
品質水準
アッセイ
≥99% (capillary GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4606 (lit.)
mp
23-24 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
InChI Key
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 異なる消臭剤を用いた超臨界流体抽出による精製馬油の特性:この研究では、超臨界流体抽出により精製された馬油の特徴を調査し、異なる消臭剤の効能を評価しています。また、食品科学や化粧品業界での応用が期待される馬油の品質と安定性を向上させる cis-11-エイコセン酸の潜在的可能性を強調しています(Anneke et al., 2024)。
- NEFA は、思春期のうつ病診断の優れた生物学的マーカーとなり得る:この研究では、cis-11-エイコセン酸などの非エステル化脂肪酸(NEFA)が、思春期のうつ病診断の潜在的なバイオマーカーとして特定されました。この研究は、メンタルヘルスに関わる生化学的経路と、新たな診断ツール開発の可能性についての洞察を提供しています(Liu et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E3635-BULK:
E3635-50MG:
E3635-VAR:
E3635-100MG:
E3635-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guan-yuan Chen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 438, 126-134 (2014-08-26)
As fatty acids play an important role in biological regulation, the profiling of fatty acid expression has been used to discover various disease markers and to understand disease mechanisms. This study developed an effective and accurate comparative fatty acid analysis