Merck
E3511
Sigma-Aldrich
cis-8,11,14-エイコサトリエン酸メチルエステル
≥99%
別名:
Fame 20:3n-6, ジホモ-γ-リノレン酸メチルエステル, メチルDGLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36O2
CAS番号:
分子量:
320.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI Key
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
密封アンプル入り。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E3511-50MG:
E3511-VAR:
E3511-100MG:
E3511-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis