product name
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid, ~100 μg/mL in ethanol, ≥90% (HPLC)
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
liquid
濃度
~100 μg/mL in ethanol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10-
InChI Key
NNDIXBJHNLFJJP-DTLRTWKJSA-N
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H3023-50UG:4548173956190
H3023-BULK-N:
H3023-VAR:
H3023-BULK:
H3023-10UG:4548173956183