Merck
850217
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロキシフェニル酢酸
98%
別名:
DOPAC, ホモプロトカテキン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
168.15
Beilstein:
2211017
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
127-130 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, almost colorless
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-ジヒドロキシフェニル酢酸(DOPAC)は、ラットの脳組織の標準成分です。ラット脳組織のDOPACを決定するマスフラグメントグラフィーが述べられています。それはドーパミン(DA)の主要な代謝物です。DOPACのボルタンメトリー還元は、単層カーボンナノチューブ(SWNT)で修飾されたガラス状炭素電極で研究されています。DOPACの半自動蛍光測定法が報告されています。
アプリケーション
3,4-ジヒドロキシフェニル酢酸は、Mo(VI) 錯体調製時に配位子として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
850217-1G:
850217-BULK:
850217-VAR:
850217-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous mass fragmentographic determination of 3, 4-dihydroxyphenylacetic acid and 4 hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid in brain tissue.
F A Wiesel et al.
Journal of neural transmission, 35(4), 319-326 (1974-01-01)
A Y Deutch et al.
Brain research, 333(1), 143-146 (1985-04-29)
The effects of stress on dopamine (DA) metabolism in the mesencephalic DA cell body areas and DA terminal field regions were examined. Both mild footshock stress and exposure to a neutral stimulus previously paired with footshock resulted in a selective
Molybdenum catecholates as models for Mo in biological systems. 1. Synthesis and spectroscopic study on Mo complexes with 3, 4-dihydroxybenzoic and 3, 4-dihydroxyphenylacetic acid.
Karaliota A, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 69(1), 79-90 (1998)
Electrocatalytic oxidation of 3, 4-dihydroxyphenylacetic acid at a glassy carbon electrode modified with single-wall carbon nanotubes.
Wang J, et al.
Electrochimica Acta, 47(4), 651-657 (2001)
B H Westerink et al.
European journal of pharmacology, 38(2), 281-291 (1976-08-01)
A concurrent semi-automatic fluorometric assay technique for 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) and homovanillic acid (HVA), is described. The method is based on a rapid manually performed isolation of DOPAC and HVA on small columns of Sephadex G-10 followed by an automated