Merck
23401
Supelco
アラキドン酸
analytical standard
別名:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸, Immunocytophyte, エイコサ-5Z,8Z,11Z,14Z-テトラエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
304.47
Beilstein:
1713889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 炎症研究におけるアラキドン酸: 天然化合物であるギガントールに関する研究では、その抗炎症特性が強調されました。この研究は、炎症経路に対する既知の効果を持つ′アラキドン酸との類似性を示唆しており、製薬およびバイオテクノロジーへの応用におけるその可能性について包括的な見解を示しています(Chowdhury et al., 2024)。
  • 生化学アッセイ用の高純度アラキドン酸:潰瘍性大腸炎の治療薬である Yinhua Miyanling 錠に関する新しい研究では、メタボロミクスとネットワーク薬理学を採用し、治療の文脈における生化学経路の理解においてアラキドン酸′が重要な役割を果たすことを強調しました(Wang et al., 2024)。
  • 細胞培養におけるシグナル伝達分子としてのアラキドン酸: 肝障害に対するコール酸の肝保護研究では、細胞シグナル伝達経路におけるアラキドン酸の重要な役割に注目し、医学研究におけるそのメカニズムを解明しました(Zhang et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
アラキドン酸(AA)は、細胞膜中にリン脂質成分として存在する不飽和ω6脂肪酸です。ホスホリパーゼA2は、炎症に応答して膜リン脂質からアラキドン酸を放出します。アラキドン酸はその後、少なくとも2つのシクロオキシゲナーゼ(COX)アイソフォームによってプロスタグランジンとトロンボキサンに代謝され、リポキシゲナーゼによってロイコトリエンとリポキシンに代謝され、チトクロームP450に触媒される代謝作用でエポキシエイコサトリエン酸になります。アラキドン酸とその代謝産物は、シグナル伝達、平滑筋収縮、走化性、細胞の増殖と分化、アポトーシスなどの様々な生物学的過程で重要な役割を果たします。アラキドン酸は、Gタンパク質のサブユニットに結合し、Ras GTPアーゼ活性化タンパク質(GAP)の活性を抑制することが実証されています。細胞のアラキドン酸摂取はエネルギーに依存し、タンパク質によって促進される細胞膜を透過する輸送に関与しています。
アラキドン酸はMDA-MB-435ヒト転移癌細胞の細胞外マトリクス分子(コラーゲンIV、ビトロネクチン)への接着を促進します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
23401-VAR:
23401-BULK:
23401-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Yongjian Yue et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12300-12310 (2019-02-28)
The disorders of hemostasis and coagulation were believed to be the main contributors to the pathogenesis of pulmonary thromboembolism (PTE), and platelets are the basic factors regulating hemostasis and coagulation and play important roles in the process of thrombosis. This
Cuizhu Wang et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-12)
Gastric ulcer (GU), a prevalent digestive disease, has a high incidence and is seriously harmful to human health. Finding a natural drug with a gastroprotective effect is needed. Ocotillol, the derivate of ocotillol-type saponins in the Panax genus, possesses good