アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.470
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)をベースとする誘導体化を行わない手法を用いた、オレイン酸とその他関連脂肪酸の複数残留分析
- 近赤外分光法(NIR)と4つの異なる多変量校正法—部分最小二乗(PLS)、PLS非情報変数除去(UVE)、PLS-競合適応再重み付けサンプリング(CARS)および多重線形回帰(MLR)-UVEの併用による、シーバックソーン種子油186サンプルからのパルミチン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸の分離と定量
- 異なる季節に捕獲されたキスジヒメジからのガスクロマトグラフィー(GC)による脂肪酸の分離と測定、および超高速液体クロマトグラフィー/紫外線(UFLC-UV)検出によるアミノ酸の分離と測定
- 事前処理を行っていない8種類のオリーブオイル市販品サンプルに含まれる8つの飽和/不飽和脂肪酸の超高速液体クロマトグラフィー質量分析(UHPLC)法による分離、同定および測定
- 単分散磁性単結晶フェライト(Fe3O4)ナノ粒子を用いた食用油サンプルからの遊離脂肪酸の磁気固相抽出、ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による測定
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62230-VAR-F:
62230-5ML-F:
62230-BULK-F:
62230-25ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.
プロトコル
HPLC Analysis of Free Fatty Acids on SUPELCOSIL™ LC-8