Merck
62200
Supelco
リノレン酸メチル
analytical standard
別名:
cis,cis,cis-9,12,15-オクタデカトリエン酸メチル, リノレン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOCH3
CAS番号:
分子量:
292.46
Beilstein:
1728194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.471
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI Key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リノレン酸メチルは、必須オメガ3脂肪酸であるリノレン酸のメチルエステルです。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • バイオディーゼルサンプル中の脂肪酸メチルエステル(FAME)測定のためのガスクロマトグラフィー/燃焼-質量分析法とガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器法の比較分析
  • ガスクロマトグラフィータンデム示差移動度分析(DMS)を用いた、16種類のメチル/エチル脂肪酸エステルのバイオディーゼルサンプルからの分離と定量
  • ガスクロマトグラフィー/真空紫外(GC-VUV)分光法による、市販の食用油サンプル中の脂肪酸メチルエステルの同時測定
  • 1H核磁気共鳴(1H NMR)分光法と部分最小二乗法(PLS)法の併用による、さまざまな食用油サンプルの脂肪酸メチルエステルの組成測定
  • メチルエステル化後の脂肪酸11種類の組成測定のための、ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による焙煎コーヒー豆から得られたコーヒーオイルと残留物の分析
  • 酸性触媒の三フッ化ホウ素を用いたエステル型への誘導体化後のウシ初乳サンプル中脂肪酸のGC-FIDによる同時測定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62200-VAR:
62200-5ML:
62200-1ML:
62200-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Muneyuki Maekawa et al.
Chemical research in toxicology, 19(1), 130-138 (2006-01-18)
We searched for mutagens that react with 2'-deoxyguanosine (dGuo) in model systems of lipid peroxidation. To autoxidation systems of methyl linoleate (model of omega-6 fat), methyl alpha-linolenate (MLN) (model of omega-3 fat), and commercial salad oil, dGuo was added. The
K Jørgensen et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 196(5), 423-429 (1993-05-01)
Carotenoid scavenging of free radicals has been investigated in peroxidizing methyl esters of unsaturated fatty acids using (i) metmyoglobin as a water-based free-radical initiator in a heterogeneous lipid/water system, and (ii) azo-bis-isobutyronitrile as a free-radical initiator in a homogeneous chloroform
Photoaddition of angelicin to linolenic acid methyl ester.
S Caffieri et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 2(4), 515-521 (1988-12-01)
Caroline P Baron et al.
Free radical research, 39(7), 777-785 (2005-07-23)
Protection against protein oxidation by lipophilic and hydrophilic antioxidants in model systems using bovine serum albumin (BSA) in solution alone, or in an emulsion with linolenic acid methyl ester (LnMe) was found to be strongly dependent on the oxidation initiator.
A A Gallon et al.
Lipids, 28(2), 125-133 (1993-02-01)
The autoxidation of polyunsaturated fatty acids is initiated both in vivo and in vitro by nitrogen dioxide. The mechanism of the initiation process is believed to involve both addition reactions and hydrogen atom abstraction reactions, with hydrogen abstraction predominating at
資料
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
プロトコル
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis