Merck
85769
Supelco
ステアリン酸メチル
analytical standard
別名:
オクタデカン酸メチル, ステアリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16CO2CH3
CAS番号:
分子量:
298.50
Beilstein:
1786213
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI Key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステアリン酸メチルは、接触水素化によりオレイン酸メチルから調製できる固体の飽和脂肪エステルです。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
イオン移動度:TWCCSN2値は191.4 Å2 [M+H]+
衝突断面積(CCS)の測定を、Waters CorporationがSYNAPT XS質量分析計を用いて実施しました。
イオン移動度によりイオンのCCS測定が可能になる仕組みの説明と概要は、 ims.waters.comを参照のこと。
SYNPT-XS質量分析計に関するより詳細な情報は、IMSのマイクロサイトおよび製品のウェブページに掲載されています。
TWCCS測定値はこの基準値の2%以内になると予想されます。
P/N85769は、Waters MarketplaceからダウンロードできるWaters Extractables & Leachables UNIFI科学ライブラリーの一部です。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85769-1G:
85769-5G:
85769-VAR:
85769-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach (2005)
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach (2005)
A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques null
A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques (2015)
Sonja Klee et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(14), 1591-1600 (2014-06-05)
Atmospheric pressure chemical ionization (APCI) sources operated with point to plane DC discharges ('Coronas') frequently suffer from point electrode degradation and potentially lead to oxidation and/or fragmentation of the generated analyte ions. It is postulated that these adverse effects are
資料
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
プロトコル
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis