Merck
62280
Supelco
リノール酸メチル
analytical standard
別名:
メチルcis,cis-9,12-オクタデカジエン酸, リノール酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
CAS番号:
分子量:
294.47
Beilstein:
1727614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI Key
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リノール酸メチルは、三価不飽和必須脂肪酸であるリノール酸のメチルエステルです。
非接合リノール酸メチルは、接合されたリノール酸メチルより容易に酸化されます
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • バイオディーゼルサンプル中の脂肪酸メチルエステル(FAME)測定のためのガスクロマトグラフィー/燃焼-質量分析法とガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器法の比較分析
  • ガスクロマトグラフィータンデム示差移動度分析(DMS)を用いた、16種類のメチル/エチル脂肪酸エステルのバイオディーゼルサンプルからの分離と定量
  • ガスクロマトグラフィー/真空紫外(GC-VUV)分光法による、市販の食用油サンプル中の脂肪酸メチルエステルの同時測定
  • 1H核磁気共鳴(1H NMR)分光法と部分最小二乗法(PLS)法の併用による、さまざまな食用油サンプルの脂肪酸メチルエステルの組成測定
  • メチルエステル化後の脂肪酸11種類の組成測定のための、ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による焙煎コーヒー豆から得られたコーヒーオイルと残留物の分析
  • 酸性触媒の三フッ化ホウ素を用いたエステル型への誘導体化後のウシ初乳サンプル中脂肪酸のGC-FIDによる同時測定
有機溶液中のリノール酸メチルと、アゾ開始剤によって誘導されたリポソーム膜中のホスファチジルコリン(PC)の酸化は、脂質過酸化のモデルとしてin vivoで頻回に使用されています。
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62280-BULK:
62280-VAR:
62280-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Philip T Lynett et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(9), 3320-3330 (2011-03-30)
It has long been recognized that garlic and petiveria, two plants of the Allium genus--which also includes onions, leeks and shallots--possess great medicinal value. In recent times, the biological activities of extracts of these plants have been ascribed to the
Yuewei Zhao et al.
Toxicology letters, 205(3), 302-309 (2011-07-05)
Pyrrolizidine alkaloid (PA)-containing plants are widespread in the world and are probably the most common poisonous plants affecting livestock, wildlife, and human. PAs require metabolic activation to generate pyrrolic metabolites (dehydro-PAs) that bind cellular protein and DNA, leading to hepatotoxicity
Yasutaka Shimotori et al.
Carbohydrate research, 359, 11-17 (2012-08-29)
Various glycosyl ferulates were efficiently synthesized from 2,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide (TAGB) with amine by amine-promoted glycosylation without using heavy metal. The resulted acetylated glycosyl ferulates with acetoxyl groups at C-2, C-3 and C-4 were regioselectively deacetylated at C-4 and C-6 positions
Vitaly Roginsky
Chemistry and physics of lipids, 163(2), 127-130 (2009-11-03)
The kinetics of the chain free-radical oxidation of cardiolipin (CL), a unique phospholipid containing four linoleate moieties, have been studied for the first time. The technique based on monitoring oxygen consumption by using a Clark electrode was applied to determine
Huong T Pham et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 24(2), 286-296 (2013-01-08)
Ozone-induced dissociation (OzID) is an alternative ion activation method that relies on the gas phase ion-molecule reaction between a mass-selected target ion and ozone in an ion trap mass spectrometer. Herein, we evaluated the performance of OzID for both the
資料
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
プロトコル
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
すべて表示