Merck
311111
Sigma-Aldrich
オレイン酸メチル
99%
別名:
cis-9-オクタデセン酸メチル, オレイン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
CAS番号:
分子量:
296.49
Beilstein:
1727037
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 mmHg ( 205 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
空気-水界面のオレイン酸メチル単層はオゾン分解を受け、その結果、 C=C 結合の開裂および反応産物の蒸発/溶出により材料が急速に失われます。
アプリケーション
オレイン酸メチルは、以下の合成で反応物質として使用できます。
  • エポキシ化によるエポキシ化オレイン酸メチル。
  • 酢酸マンガン(III)を介したアルキル鎖内へのアジド付加によるアリルアジド。
  • N-ブロモスクシンイミドによるヒドロキシブロム化によるブロモヒドリン生成物。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
311111-5G:
311111-250G:
311111-VAR:
311111-25G:
311111-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michele Dei Cas et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 570616-570616 (2020-12-29)
Cannabis (Cannabis sativa L.) is a highly promising medicinal plant with well-documented effectiveness and growing use in the treatment of various medical conditions. Cannabis oils are mostly used in galenic preparations, due to their easy adjustment of the administration dose
Wijb J C Dekker et al.
FEMS yeast research, 19(6) (2019-08-20)
In Saccharomyces cerevisiae, acyl-coenzyme A desaturation by Ole1 requires molecular oxygen. Tween 80, a poly-ethoxylated sorbitan-oleate ester, is therefore routinely included in anaerobic growth media as a source of unsaturated fatty acids (UFAs). During optimization of protocols for anaerobic bioreactor
Estefania Oliva et al.
Biomolecules, 10(2) (2020-02-26)
Bearing grafts based on fatty esters derivatives, lipidyl-cyclodextrins (L-CDs) are compounds able to form water-soluble nano-objects. In this context, bicatenary biobased lipidic-cyclodextrins of low DS were easily synthesized from a fatty ester epoxide by means of alternative methods (ball-milling conditions
Tatiana R Amarante et al.
Inorganic chemistry, 52(8), 4618-4628 (2013-03-28)
The reaction of MoO3, 2,2'-bipyridine-5,5-dicarboxylic acid (H2bpdc), water, and dimethylformamide in the mole ratio 1:1:1730:130 at 150 °C for 3 days in a rotating Teflon-lined digestion bomb leads to the isolation of the molybdenum oxide/bipyridinedicarboxylate hybrid material (DMA)[MoO3(Hbpdc)]·nH2O (1) (DMA
Christian Pfrang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(26), 13220-13228 (2014-05-30)
Ozonolysis of methyl oleate monolayers at the air-water interface results in surprisingly rapid loss of material through cleavage of the C=C bond and evaporation/dissolution of reaction products. We determine using neutron reflectometry a rate coefficient of (5.7 ± 0.9) ×