Merck
17104
Sigma-Aldrich
ドデシルトリメチルアンモニウムクロリド
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
別名:
DTAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
263.89
Beilstein:
3915951
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
cationic
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% anhydrous basis (AT)
形状
solid
分子量
263.89 g/mol
mp
37 °C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシルトリメチルアンモニウムクロリドは、陽イオン性界面活性剤として一般に使用される第四級アンモニウム化合物(QAC)です。その表面活性と殺菌効率により、抗菌消毒剤に使用されます。
アプリケーション
  • ポリエチレンテレフタレートの解重合:Dodecyltrimethylammonium chlorideをポリエチレンテレフタレートの酵素的解重合に適用し、プラスチック分解プロセスの効率を高める上での有用性を示しています(Kawai et al., 2022)。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
17104-BULK:
17104-VAR:
17104-25G:
17104-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sorption of dodecyltrimethylammonium chloride (DTAC) to agricultural soils.
Xiang L Sun
The Science of the Total Environment, 560, 197-203 (2016)
Pathogenicity of dodecyltrimethylammonium chloride-resistant Salmonella enterica.
Kautz MJ
Applied and Environmental Microbiology, 79(7), 2371-2376 (2013)
Jonas Carlstedt et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(27), 9574-9577 (2012-06-14)
Polyelectrolytes with amphiphilic counterions, PEACs, are water insoluble because the amphiphiles self-assemble into highly charged micelles that strongly associate with the equally highly charged polyions. However, in the presence of water soluble cyclodextrins (CDs) that form inclusion complexes with the
Marcos A Villetti et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(19), 5868-5876 (2011-04-27)
Interactions between uncharged polymers and cationic surfactants are considered weaker than interactions with the anionic analogues. This work describes the binding occurring between methylcellulose (MC) and the cationic surfactant DTAB in aqueous medium. In the absence of salt, MC-DTAB exhibits
Ye Liu et al.
Lab on a chip, 12(19), 3746-3753 (2012-07-31)
Although biochemical sensing using liquid crystals (LC) has been demonstrated, relatively little attention has been paid towards the fabrication of in situ-formed LC sensing devices. Herein, we demonstrate a highly reproducible method to create uniform LC thin film on treated