Merck
T4762
Sigma-Aldrich
ミリスチルトリメチルアンモニウムブロミド
≥99%
別名:
テトラデシルトリメチルアンモニウムブロミド, トリメチル(テトラデシル)アンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
336.39
Beilstein:
3633227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99%
分子量
micellar avg mol wt 27,000
凝集数
80
テクニック
protein quantification: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10 % (w/v)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミリスチルトリメチルアンモニウムブロマイドは、カチオン/双性イオン型の界面活性剤です。
アプリケーション
ミリスチルトリメチルアンモニウムは、結晶構造にカチオン欠陥を含むメソポーラスセリア・ジルコニア固溶体のナノ相を得るための界面活性剤制御合成法を評価する研究で使用されます。 また、毛細管ゾーン電気泳動による土壌および植物中の低分子量の有機酸を決定する研究でも使用されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T4762-VAR:
T4762-BULK:
T4762-250G:
T4762-500G:
T4762-5G:
T4762-100G:
T4762-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of surfactants and their mixtures on inhibition of the corrosion process of ferritic stainless steel
Fuchs-Godec, R.
Electrochimica Acta, 54, 9-9 (2009)
Ying-Hui Li et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(6), 775-780 (2003-03-29)
Determination of low molecular weight organic acids in soils and plants by capillary zone electrophoresis was accomplished using a phthalate buffer and indirect UV detection mode. The influence of some crucial parameters, such as pH, buffer concentration and surfactant were
Surfactant-controlled synthesis of Pd/Ce"0"."6Zr"0"."4O"2 catalyst for NO reduction by CO with excess oxygen
Gonzalez, C., et al.
Applied Surface Science, 243, 10-10 (2005)
Irma Orentaitė et al.
Electrophoresis, 32(5), 604-613 (2011-02-04)
For tetradecyltrimethylammonium bromide in boric acid/borate or acetic acid/acetate buffer and NaCl or CaCl₂ as the added salt, it is investigated whether the retention behaviour of weak acids in MEKC with cationic surfactant can be modelled by assuming for the
Yuri Park et al.
Journal of colloid and interface science, 360(2), 440-456 (2011-05-24)
Organoclays were synthesised through ion exchange of a single surfactant for sodium ions, and characterised by a range of method including X-ray diffraction (XRD), BET, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), and transmission electron