Merck
308102
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルヘキシルアミン
98%
別名:
1-(Dimethylamino)hexane, N,N-Dimethyl-1-hexanamine, N,N-Dimethyl-n-hexylamine, N,N-Dimethylhexylamine, N-Hexyldimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1732757
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
密度
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
がん幹細胞(CSC)に対する選択毒性を持つ遊離型サリノマイシン(Sali)は、添加剤N,N-ジメチルヘキシルアミンと共にナノ粒子内に被包されました
アプリケーション
N,N-ジメチルヘキシルアミンは、逆相媒質でのウリジン二リン酸結合中間体の保持不良の問題を調べるためのイオンペアリング剤として使用されました。 また、ベビーフードに含まれる5種類のヌクレオチド一リン酸(シチジン5′一リン酸、ウリジン5′一リン酸、アデノシン5′一リン酸、イノシン5′一リン酸、およびグアノシン5′一リン酸)の定量にも使用されました)
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
308102-BULK:
308102-5G:
308102-25G:
308102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Pilar Viñas et al.
Journal of chromatography. A, 1217(32), 5197-5203 (2010-06-29)
A liquid chromatography with diode array detection coupled to dual electrospray atmospheric pressure chemical ionization time-of-flight mass spectrometry (HPLC/ESI-APCI-TOF-MS) method is described for the rapid determination of five monophosphate nucleotides (cytidine 5'-monophosphate, uridine 5'-monophosphate, adenosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate and guanosine
Harika Vemula et al.
Analytical biochemistry, 465, 12-19 (2014-08-03)
Bacterial cell wall biosynthesis is the target of several antibiotics and is of interest as a target for new inhibitor development. The cytoplasmic steps of this pathway involve a series of uridine diphosphate (UDP)-linked peptidoglycan intermediates. Quantification of these intermediates
Peng Zhao et al.
Molecular pharmaceutics, 11(8), 2703-2712 (2014-06-25)
Salinomycin (Sali) has selective toxicity to cancer stem cells (CSCs), a subpopulation of cancer cells that have been recently linked with tumor multidrug resistance (MDR). To utilize its selective toxicity for cancer therapy, we sought to devise a nanoparticle (NP)