Merck
586072
Sigma-Aldrich
Dodecylamine-15N
98 atom % 15N
別名:
Laurylamine-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1115NH2
CAS番号:
分子量:
186.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
bp
247-249 °C
mp
27-29 °C (lit.)
密度
0.810 g/mL
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3/i13+1
InChI Key
JRBPAEWTRLWTQC-KCKQSJSWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
586072-BULK:
586072-VAR:
586072-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)