Merck
488801
Sigma-Aldrich
Diethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
別名:
N-ethyl-Ethanamine-15N hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)215NH · HCl
CAS番号:
分子量:
110.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
227-230 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.CC[15NH]CC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i5+1;
InChI Key
HDITUCONWLWUJR-LJJZSEGWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
488801-500MG:
488801-BULK:
488801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)