Merck
606162
Sigma-Aldrich
バニリン-(環状-13C6)
99 atom % 13C
別名:
4-Hydroxy-3-methoxybenz-13C6-aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)13C6H3-3-(OCH3)CHO
分子量:
158.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
CO[13c]1[13cH][13c](C=O)[13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-BOCFXHSMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606162-VAR:
606162-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)