Merck
298360
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-ヒドロキシ酪酸 ナトリウム塩
optical purity ee: 99% (GLC)
別名:
(R)-3-ヒドロキシ酪酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
CAS番号:
分子量:
126.09
Beilstein:
6118796
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D −14°, c = 10 in H2O
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
149-155 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[Na+].C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-AENDTGMFSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(-)-3-3-ヒドロキシ酪酸ナトリウム塩はクラウンエーテルと反応して超分子複合体を生成し、この複合体は(S)-ブチロラクトンの位置選択的な開環重合を触媒して(R)-3-ヒドロキシ酪酸オリゴマー(OHB)を生成することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
298360-250MG:
298360-1G:
298360-VAR:
298360-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gokel GW
Advances in Supramolecular Chemistry, 7, 61-61 (2001)
Joel S Benjamin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(1), 125-130 (2016-12-22)
Kabuki syndrome is a Mendelian intellectual disability syndrome caused by mutations in either of two genes (KMT2D and KDM6A) involved in chromatin accessibility. We previously showed that an agent that promotes chromatin opening, the histone deacetylase inhibitor (HDACi) AR-42, ameliorates
Sabrina Chriett et al.
Scientific reports, 9(1), 742-742 (2019-01-27)
Butyrate and R-β-hydroxybutyrate are two related short chain fatty acids naturally found in mammals. Butyrate, produced by enteric butyric bacteria, is present at millimolar concentrations in the gastrointestinal tract and at lower levels in blood; R-β-hydroxybutyrate, the main ketone body