Merck
H6501
Sigma-Aldrich
DL-β-ヒドロキシ酪酸 ナトリウム塩
~98%, powder
別名:
(±)-3-ヒドロキシブタン酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H7O3Na
CAS番号:
分子量:
126.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
DL-β-ヒドロキシ酪酸 ナトリウム塩, ~98%
アッセイ
~98%
品質水準
形状
powder
溶解性
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na].CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
DL-β-ヒドロキシ酪酸ナトリウム塩は、以下に使用されています:
  • デンマークジャージー牛における血漿およびミルク中のβ-ヒドロキシ酪酸の定量のための標準品
  • てんかん誘導ラットにおける抗痙攣効果の研究
  • ホルスタイン乳牛における高ケトン血症の誘導
生物化学的/生理学的作用
β-ヒドロキシ酪酸は、肝細胞のルーメン上皮に存在するケトン体です。そのアセト酢酸への相互変換は、酸塩基バランスに影響を及ぼし、蛍光定量的に測定されるNAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)からのNADH生成へとつながります。高濃度の血漿中β-ヒドロキシ酪酸は、糖尿病性のケトアシドーシスに関係しています。 モノカルボン酸として血液脳関門を通過します。β-ヒドロキシ酪酸は、パーキンソン病モデルにおけるドーパミン性神経変性に対して、保護的な役割を示します。 β-ヒドロキシ酪酸は、Gタンパク質共役型受容体(GPR109A)のリガンドであり、ウシ下垂体前葉細胞(DCAPCs)において、成長ホルモン(GH)やプロラクチン(PRL)の分泌、転写、および翻訳の阻害を促進します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6501-BULK:
H6501-VAR:
H6501-100G:
H6501-1G:
H6501-5G:
H6501-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of DL-beta-hydroxybutyric acid on cell proliferation and calcium influx
Cheng S, et al.
Biomacromolecules, 6(2), 593-597 (2005)
Fluorometric determination of beta-hydroxybutyrate in milk and blood plasma
Larsen T and Nielsen NI
Journal of Dairy Science, 88(6), 2004-2009 (2005)
Emily R Cope et al.
Physiological genomics, 50(6), 468-477 (2018-04-07)
To identify molecular pathways that couple metabolic imbalances and reproduction, we randomly assigned 10 castrated male sheep to be centrally injected into the lateral ventricle through intracerebroventricular cannulas with 1 ml of β-hydroxybutyric acid sodium salt solution (BHB; 12,800 µmol/l)
Jianping Si et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(1), 765-770 (2017-07-05)
The present study aimed to investigate the anticonvulsant effects of β-hydroxybutyrate (BHB) in a kainic acid (KA)-induced rat seizure model. The concentrations of BHB and glucose were detected in the blood prior to exogenous BHB administration. Three different doses of
M Lehmann et al.
Journal of dairy science, 96(2), 889-896 (2012-12-12)
During a mammary immune response, the integrity of the blood-milk barrier is negatively affected and becomes leaky. The aim of the present study was to demonstrate the blood origin, and to investigate changes in the concentration, of various constituents including