Merck
A8509
Sigma-Aldrich
アセト酢酸リチウム
≥90% (HPLC)
別名:
アセト酢酸 リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOLi
CAS番号:
分子量:
108.02
Beilstein:
5774841
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセト酢酸リチウムは、生物学的試料中のアセト酢酸測定用アセト酢酸標準として使用できます。また、アセト酢酸ナトリウムの調製にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8509-VAR:
A8509-100MG:
A8509-250MG:
A8509-BULK:
A8509-5G:
A8509-1G:
A8509-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)