Merck
75447
Sigma-Aldrich
2-オキソアジピン酸
≥95.0% (HPLC)
別名:
α-ケトアジピン酸, 2-オキソアジピン酸, 2-オキソヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O5
CAS番号:
分子量:
160.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
≥97.0% (T)
フォーム
powder
脂質タイプ
saturated FAs
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • サーモアクチノマイセス・インターメディウス由来のフェニルアラニン脱水素酵素をエンジニアリングして、新規ホモグルタミン酸を生産:酵素エンジニアリングにおける 2-オキソアジピン酸の応用を紹介し、製薬および化学産業にとって不可欠な新規化合物の生産のための生体触媒プロセスを強化します(Tariq et al., 2022)。
生物化学的/生理学的作用
TCA回路とリジン生合成の間の重要な代謝物です。ミトコンドリア代謝物トランスポーターの研究の対象として興味深い物質です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75447-VAR:
75447-100MG:
75447-BULK:
75447-500MG:
75447-BULK-MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Natalia S Nemeria et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1859(9), 932-939 (2018-05-13)
Herein are reported findings in vitro suggesting both functional and regulatory cross-talk between the human 2-oxoglutarate dehydrogenase complex (hOGDHc), a key regulatory enzyme within the tricarboxylic acid cycle (TCA cycle), and a novel 2-oxoadipate dehydrogenase complex (hOADHc) from the final
D G Hine et al.
Biomedical mass spectrometry, 11(7), 332-339 (1984-07-01)
Numerous abnormal metabolites were identified in large amounts in the urine of hypoglycin-treated rats using capillary gas chromatography/mass spectrometry-computer analysis. These metabolites are not detectable in significant amounts in normal rats' urine. Ten of them have not been previously associated
A fatal case of 2-keto-, 2-hydroxy- and 2-aminoadipic aciduria: relation of organic aciduria to phenotype?
C Jakobs et al.
Journal of inherited metabolic disease, 15(2), 279-280 (1992-01-01)
Nikolaus Sonnenschein et al.
BMC systems biology, 6, 41-41 (2012-05-16)
Integrating gene expression profiles and metabolic pathways under different experimental conditions is essential for understanding the coherence of these two layers of cellular organization. The network character of metabolic systems can be instrumental in developing concepts of agreement between expression
D Darmaun et al.
Journal of chromatography, 620(1), 33-38 (1993-10-22)
A method is described for measuring glutamine (GLN) and alpha-ketoglutarate (KG) concentration and specific activity (SA) using high-performance liquid chromatography (HPLC). Plasma GLN and KG are separated on miniature ion-exchange columns. KG is derivatized with O-phenylene diamine, the derivative is