Merck
402907
Sigma-Aldrich
プロピオン酸
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
プロパニル酸, プロパン酸, 酸C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COOH
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
506071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
2.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
アナライトの化学物質クラス
amino acids
不純物
≤0.002% Carbonyl compounds
≤0.10% Readily oxidizable substances (as HCOOH)
≤0.15% water
蒸発残留物質
≤0.01%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロパン酸としても知られているプロピオン酸(PA)は短鎖の脂肪酸で主に食品添加物として用いられます。結腸中の未消化の食品が微生物叢により発酵することにより生成する主な代謝最終産物の1つです。Propionibacterium acidipropioniciを用いたグリセロールとグルコースの共発酵による製造法が報告されています。結晶構造解析によりPAの結晶は空間群P21/cの単斜晶系であることがわかっています。
プロピオン酸(PA)は天然由来のカルボン酸であり、純粋な状態では不快臭を放つ無色の腐食性液体です。水に混和します。工業的には触媒としてニッケルカルボニルの存在下、エチレンのヒドロカルボキシル化により生産されます。PAは食物摂取量を減らし、血漿および肝臓の脂肪酸含量を下げることがわかっており、組織のインスリン感受性を向上させ、免疫抑制作用を発揮させる可能性があります。プロピオン酸は安定、安価、安全なことから優れた原料であり、さらに食品添加物としても用いることができます。
アプリケーション
プロピオン酸はライムストーンのCO2吸収能力が向上するよう改変するために用いられることがあります。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402907-100ML:4548173940090
402907-4X100ML:
402907-VAR:
402907-BULK:
402907-500ML:4548173940106
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Derrick F MacFabe et al.
Behavioural brain research, 217(1), 47-54 (2010-10-13)
Recent evidence suggests that a variety of environmental factors, including dietary and gastrointestinal agents, may contribute to autism spectrum disorders (ASD). Here we administered propionic acid (PPA), a short chain fatty acid that is used as a food preservative and
Yin Liu et al.
Current microbiology, 62(1), 152-158 (2010-06-15)
Cosubstrates fermentation is such an effective strategy for increasing subject metabolic products that it could be available and studied in propionic acid production, using glycerol and glucose as carbon resources. The effects of glycerol, glucose, and their mixtures on the
The crystal structure of propionic acid.
Strieter FJ, et al.
Acta Crystallographica, 15(12), 1233-1239 (1962)
Enhancement of CO2 capture capacity by modifying limestone with propionic acid.
Sun R, et al.
Powder Technology, 233, 8-14 (2013)
Nucleophilic ?-Carbon Activation of Propionic Acid as a 3-Carbon Synthon by Carbene Organocatalysis
Jin, Zhichao, et al.
Chemistry?A European Journal, 21 (26), 9360-9363 (2015)
資料
Separation of Propionic acid; Acetic acid; Heptanoic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isocaproic acid; Butyric acid; Isovaleric acid
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
プロトコル
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate