由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 178.1010
FDA 21 CFR 184.1081
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
2.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
dairy; pungent; acidic
SMILES記法
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- フライアッシュで満たされた再生土壌における低分子量有機酸の分布特性:一研究。:この研究では、再生土壌におけるプロピオン酸などの低分子有機酸の分布を調査し、環境および土壌の健康への影響を強調しています(Zheng et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292400-SAMPLE-K:
W292400-10KG:
W292400-204KG-K:
W292400-SAMPLE:
W292400-25KG:
W292400-10KG-K:4548174016244
W292400-BULK-K:
W292400-1KG-K:4548174016251
W292400-1DRUM-K:
W292400-25KG-K:4548174016268
W292400-VAR-K:
W292400-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W292400-10KG-K | 4061837517884 |
W292400-1DRUM-K | |
W292400-25KG | |
W292400-25KG-K | 4061837517891 |
W292400-SAMPLE | |
W292400-10KG | |
W292400-1KG | |
W292400-1KG-K | 4061838257468 |
W292400-204KG-K | |
W292400-SAMPLE-K | 4061837517907 |