Merck
W239402
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylphenethyl butyrate
≥95%, FCC, FG
別名:
(1-cyclohexyl-2-methylpropan-2-yl) butanoate, Benzyl dimethyl carbinol butyrate, Benzyl dimethyl carbinyl butyrate, Dimethyl benzyl carbinyl butyrate, dmbc butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2C(CH3)2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
220.31
FEMA番号:
2394
EC Number:
欧州評議会番号:
2084
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.232
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets requirements for JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.4839 (lit.)
bp
237-255 °C (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; floral; herbaceous
SMILES記法
CCCC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-4-8-13(15)16-14(2,3)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,4,8,11H2,1-3H3
InChI Key
SHSGYHAHMQLYRB-UHFFFAOYSA-N
詳細
α,α-Dimethylphenethyl butyrate belongs to the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The compound has a mild, herbaceous odor. It is a fragrance ingredient used in various non-cosmetic products, such as detergents, household cleansers, and shampoos. It is also found in decorative cosmetics, toiletries, and shampoos.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
242.6 °F - closed cup
引火点(℃)
117 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W239402-SAMPLE-K:
W239402-10KG:
W239402-VAR-K:
W239402-10KG-K:4548173968742
W239402-1KG:
W239402-BULK-K:
W239402-5KG-K:4548173968766
W239402-5KG:
W239402-SAMPLE:
W239402-1KG-K:4548173968759
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)