Merck
347736
Sigma-Aldrich
酢酸4-tert-ブチルシクロヘキシル(cistrans混合物)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H10C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
198.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸4-tert-ブチルシクロヘキシルは、芳香成分として評価されてきており、その毒性に関する皮膚科学的解析が報告されています。 酢酸4-tert-ブチルシクロヘキシルのcis型とtrans型は、石鹸などの化粧品のための香料として広く使用されています。
アプリケーション
酢酸4-tert-ブチルシクロヘキシルは、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、およびポリ(ビニルアルコール)のポリマーブレンドに基づく高充填芳香カプセル化の調製において使用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
347736-25G:
347736-VAR:
347736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 12, S36-S41 (2008-10-10)
A toxicologic and dermatologic review of 4-tert-butylcyclohexyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented.
A Facile Stereoselective Biocatalytic Route to the Precursor of Woody Acetate.
Brown G, et al.
Organic Process Research & Development, 15(5), 1036-1039 (2011)
Aurapan Sansukcharearnpon et al.
International journal of pharmaceutics, 391(1-2), 267-273 (2010-02-23)
The six fragrances, camphor, citronellal, eucalyptol, limonene, menthol and 4-tert-butylcyclohexyl acetate, which represent different chemical functionalities, were encapsulated with a polymer-blend of ethylcellulose (EC), hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and poly(vinyl alcohol) (PV(OH)) using solvent displacement (ethanol displaced by water). The process