由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-10(11)12-9-4-2/h4H,2-3,5-9H2,1H3
InChI Key
SJWKGDGUQTWDRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W203106-SAMPLE-K:
W203106-9KG:
W203106-9KG-K:4548173966274
W203106-4KG-K:4548173966267
W203106-1KG-K:4548173966250
W203106-BULK-K:
W203106-4KG:
W203106-SAMPLE:
W203106-VAR-K:
W203106-1KG:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W203106-1KG | |
W203106-1KG-K | 4061837550843 |
W203106-4KG-K | 4061837550850 |
W203106-4KG | |
W203106-9KG | |
W203106-9KG-K | 4061837550867 |
W203106-SAMPLE | |
W203106-SAMPLE-K | 4061837550874 |