Merck
W203807
Sigma-Aldrich
フェノキシ酢酸アリル
≥99%, FG
別名:
2-propenyl phenoxyacetate, Allyl 2-phenoxyacetate, prop-2-enyl 2-(phenoxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
192.21
FEMA番号:
2038
EC Number:
欧州評議会番号:
228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.701
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; pineapple; sweet
SMILES記法
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI Key
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • In situ synthesis of a monolithic material with multi-sized pores and its chromatographic properties for the separation of intact proteins from human plasma.: The study discusses the development of a new chromatographic material that improves protein separation, which is crucial for biochemical analysis and diagnostics (Lan et al., 2019).
  • The effects of vehicles on the human dermal irritation potentials of allyl esters.: This investigation focuses on the dermal irritation potential of allyl esters, including allyl phenoxyacetate, and the impact of different vehicles on irritation levels, relevant for developing safer personal care products (Politano et al., 2006).
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
284.0 °F - closed cup
引火点(℃)
140 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W203807-10KG-K:
W203807-SAMPLE-K:
W203807-BULK-K:
W203807-5KG:
W203807-1KG:
W203807-1KG-K:4548173966304
W203807-VAR-K:
W203807-10KG:
W203807-5KG-K:4548173966311
W203807-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facial dermatitis from allyl phenoxyacetate in a dry carpet shampoo.
A E Taylor et al.
Contact dermatitis, 8(1), 70-70 (1982-01-01)