Merck
U5128
Sigma-Aldrich
尿素
ACS reagent, 99.0-100.5%
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
形状
solid
不純物
≤0.01% Insoluble matter
強熱残分
≤0.01%
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
尿素は無色の有機化合物で、無臭です。本化合物は水に可溶性です。
アプリケーション
尿素は以下の用途に使用されています:
  • 透析器の尿素クリアランス評価のため、尿素窒素濃度を血液リザーバー内の適切な範囲に調整
  • 尿素合成を測定するための標準物質の調製
  • 血中尿素窒素アッセイの標準物質の調製
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
尿素は窒素化合物の代謝に関与しています。本化合物は、肥料に使用した場合、窒素源として働きます。尿素は化合物の製造に使用されています。本化合物は、農産業では肥料として、また、畜産では窒素サプリメントとして使用される動物飼料添加物として広く使用されています。尿素は、土壌中の種子の発芽、幼植物の成長、および初期の植物の成長に悪影響を及ぼします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
尿素 suitable for electrophoresis
Sigma-Aldrich
U6504
尿素
尿素 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
尿素
尿素 BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sigma-Aldrich
U0631
尿素
尿素 for biochemistry
Millipore
1.08488
尿素
Elimination of the adverse effects of urea fertilizer on seed germination, seedling growth, and early plant growth in soil
Bremner JM and Krogmeier MJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 85(13), 4601-4604 (1988)
Urea: Synthesis, Properties and Uses (2012)
Hepatic targeting and biodistribution of human fetal liver stem/progenitor cells and adult hepatocytes in mice
Cheng K, et al.
Hepatology, 50(4), 1194-1203 (2009)
Transplantation of bone marrow-derived MSCs improves cisplatinum-induced renal injury through paracrine mechanisms
Cheng K, et al.
Experimental and Molecular Pathology, 94(3), 466-473 (2013)
CHAPTER 16 - METHODS OF FEEDING UREA TO LIVESTOCK
Urea As a Protein Supplement, 321-327 (1967)