Merck
1.08488
Millipore
尿素
for biochemistry
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
テクニック
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
1000 g/L
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
720‑760 kg/m3
保管温度
10-30°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
アナリシスノート
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: Colorless crystals or white crystalline powder.
Appearance of solution (100 g/l, water): Clear and colorless.
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 132 - 135 °C
UV-Absorption (260 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
UV-Absorption (280 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
Cyanide (CN): ≤ 0.000001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Fe (Iron): ≤ 0.00002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.00001 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.01 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
尿素 suitable for electrophoresis
Sigma-Aldrich
U6504
尿素
尿素 溶液 40&#160;% (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
U7129
尿素 溶液
桂皮酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133933
桂皮酸
尿素 analytical standard
Supelco
56180
尿素
尿素 crystalline, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
尿素