Merck
U5378
Sigma-Aldrich
尿素
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Cu: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Absorption
≤0.06 at 260 at 6 M
≤0.06 at 280 at 6 M
その他の活性
DNase, NICKase, RNase and protease, none detected
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 尿素は、タンパク質再懸濁緩衝液中で使用、ならびにタンパク質を変性させるために使用されています。
  • これは、尿素含有ポリアクリルアミドゲルを介してタンパク質を単離するために使用されています。
  • また、異なる濃度の尿素および異なるpH下で、折り畳まれていないタンパク質の立体配座を研究するために使用されています。
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U5378-10MG-KC:
U5378-500G:4548173214788
U5378-100G:4548173214764
U5378-1KG:4548173214771
U5378-BULK:
U5378-VAR:
U5378-5KG:4548173214795
U5378-6X500G:4548173214801
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
尿素 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
尿素
尿素 puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sigma-Aldrich
33247
尿素
尿素 analytical standard
Supelco
56180
尿素
尿素 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
尿素
Labeling and identification of direct kinase substrates.
Carlson SM and White FM
Science Signaling, 5, pl3-pl3 (2012)
Construction and transfection of a ribozyme targeting human caspase-3.
Cronin D et al.
Anticancer Research, 24, 425-425 (2004)
Structure and properties of native and unfolded lysing enzyme from T. harzianum: Chemical and pH denaturation.
Bey H et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 92, 860-860 (2016)
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 15(7), 1234-1257 (2019-02-20)
Macroautophagy/autophagy is critical for normal appressorium formation and pathogenicity of the rice blast fungus Magnaporthe oryzae, but the molecular base of autophagy linked to pathogenicity remains elusive in this or other pathogenic fungi. We found that MoHat1, a histone acetyltransferase
Gurudayal et al.
Nano letters, 15(6), 3833-3839 (2015-05-06)
Photoelectrochemical water splitting half reactions on semiconducting photoelectrodes have received much attention but efficient overall water splitting driven by a single photoelectrode has remained elusive due to stringent electronic and thermodynamic property requirements. Utilizing a tandem configuration wherein the total