About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
有効性
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
1000 g/L
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
720‑760 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
アナリシスノート
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1