由来生物
soybean
品質水準
形状
lyophilized
分子量
Mr 20,100
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
Roche
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
3.8-4.5
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
詳細
大豆由来トリプシン阻害剤(STI)は、181のアミノ酸からなります。分子量20 kDaの単量体タンパク質で、2つのジスルフィド結合があります。セルピン−セリンプロテアーゼ阻害剤ファミリーに属しています。
特異性
大豆由来トリプシン阻害剤はトリプシン、プラスミン、血漿カリクレインを阻害します。トリプシン、血液凝固因子Xa、プラスミン、血漿カリクレインの活性を無血清細胞培地中で阻害します。金属性、システイン、アスパラギン酸プロテアーゼ、または腺性カリクレイン(セリンプロテアーゼ)を阻害しません。
アプリケーション
トリプシン阻害剤は、以下の用途で使用されています:
- 肝細胞分離用の緩衝液に
- 角膜上皮細胞におけるトリプシンを阻害するため
- 海馬の神経幹細胞(NSC)の処理時にパパイン活性を阻害するため
大豆由来のトリプシン阻害剤であり、組織分離の終止や継代培養に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
大豆由来トリプシン阻害剤はトリプシン、プラスミン、血漿カリクレインを阻害します。この製品は熱、アルカリ性pH、タンパク質凝集剤により不活性化されます。
大豆由来トリプシン阻害剤(STI)は、プロトオンコジーンmycのタンパク質を阻害し、抗腫瘍性を示します。抗血小板凝集に好都合であり、プロテアーゼを阻害する薬物となる可能性があります。STIは、レニンおよびアンジオテンシンを阻害します。
規格
阻害活性:
等電点:25℃にてベンゾイル‐L‐アルギニンエチルエステルを基質として用いた場合、凍結乾燥品1 mg当たり約70トリプシン阻害ユニット(25℃にてChromozym TRYを基質として用いた場合、凍結乾燥品1 mg当たり約190トリプシン阻害ユニット)4.5
等電点:25℃にてベンゾイル‐L‐アルギニンエチルエステルを基質として用いた場合、凍結乾燥品1 mg当たり約70トリプシン阻害ユニット(25℃にてChromozym TRYを基質として用いた場合、凍結乾燥品1 mg当たり約190トリプシン阻害ユニット)4.5
単位の定義
1 U = 270 SおよびT-ユニットまたは90 USP-ユニット
調製ノート
実用濃度:10~100 µg/mL
標準溶液:蒸留水を推奨します。
保存溶液:1 mg/mL
保管条件(標準溶液):-15~-25℃
本酵素は小分けして冷凍すれば6ヵ月間は安定です。
標準溶液:蒸留水を推奨します。
保存溶液:1 mg/mL
保管条件(標準溶液):-15~-25℃
本酵素は小分けして冷凍すれば6ヵ月間は安定です。
再構成
熱、アルカリ性pH、タンパク質凝集剤により不活性化されます。
保管および安定性
2~8°Cで保存します。(乾燥した場所で保存すること!)
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of soybean trypsin inhibitor on hemostasis
Soybean-Bio-Active Compounds (2013)
Mice, double deficient in lysosomal serine carboxypeptidases Scpep1 and Cathepsin A develop the hyperproliferative vesicular corneal dystrophy and hypertrophic skin thickenings
PLoS ONE, 12(2), e0172854-e0172854 (2017)
proBDNF is modified by advanced glycation end products in Alzheimer?s disease and causes neuronal apoptosis by inducing p75 neurotrophin receptor processing
Molecular Brain, 11(1), 68-68 (2018)
Preparation of Primary Rat Hepatocyte Spheroids Utilizing the Liquid-Overlay Technique
Current Protocols in Toxicology / Editorial Board, Mahin D. Maines (editor-in-chief) ... [Et al.], 81(1), e87-e87 (2019)
Isolating Taste Buds and Taste Cells from Vallate Papillae of C57BL/6J Mice for Detecting Transmitter Secretion
CorpBase ID (for auto-filling citation data), 6(11) (2016)