安全性情報
93620
Sigma-Aldrich
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
lyophilized powder, ~10000 U/mg
別名:
SBTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
~10000 U/mg
分子量
Mr ~20000
溶解性
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
単位の定義
1 Uは、トリプシン活性を1 BAEE-ユニット低下させるインヒビター量に相当します(1 BAEE-ユニットは、BAEE(製品番号12880)を基質としたとき、pH 7.6、25°C、1分間で、253 nmの吸光度を0.001増加させる酵素量です)。
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
調製ノート
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
その他情報
タンパク質分解活性の阻害;アフィニティ-クロマトグラフィ-に使用して行うトリプシンの精製;M. Kunitznoの方法による調製
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93620-VAR:
93620-1G:
93620-6X1G:
93620-250MG:
93620-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The reactive site of trypsin inhibitors.
K Ozawa et al.
The Journal of biological chemistry, 241(17), 3955-3961 (1966-09-10)
CRYSTALLINE SOYBEAN TRYPSIN INHIBITOR.
M Kunitz
The Journal of general physiology, 29(3), 149-154 (1946-01-20)
Trypsin and chymotrypsin inhibitors from soybeans.
Y Birk
Methods in enzymology, 45, 700-707 (1976-01-01)
S. Katoh et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 21, 94-94 (1980)
Yangyang Hu et al.
Journal of cellular physiology, 234(12), 21988-21998 (2019-05-07)
The severity of acute pancreatitis (AP) is greatly attributed to the pancreatic acinar cell (PAC) death response. It has been established that the apoptosis-inducing therapy can protect against experimental pancreatitis and have great clinical therapeutic potential. However, current pharmacologic agents