由来生物
Porcine pancreas
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
lyophilized powder
比活性
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
分子量
23.8 kDa
濃度
25 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
7.6
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
注意
単位の定義
調製ノート
EDTAを必要とする用途の場合、Ca2+とMg2+のいずれも含有しない緩衝塩溶液でトリプシンを可溶化してください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T4799PROC:
T4799-500G:
T4799-VAR:
T4799-2KG:
T4799-LIQ:
T4799-2KG-KC:
T4799-25G:
T4799-PM:
T4799-10G:
T4799-POW:
T4799-100G:
T4799-BULK:
T4799-10X5G:
T4799-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This procedure is for products with a specification for Trypsin activity using Na-Benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as a substrate. The procedure is a continuous spectrophotometric rate determination (A253, Light path = 1 cm).