Merck
T8658
Sigma-Aldrich
トリプシン ウシ膵臓由来
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
別名:
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.56
グレード
Proteomics Grade
フォーム
lyophilized powder
分子量
23.8 kDa
包装
vial of 100 μg
溶解性
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
適合性
suitable for protein sequencing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ウシ膵臓由来のトリプシンは、MS(質量分析)のゲル内消化に使用されています。
  • サイズ排除クロマトグラフィー用のアルブミンの分解に使用されています。
  • LC-MS(液体クロマトグラフィー-質量分析)用のHDL(高密度リポタンパク質)の分解に使用されています。
  • IST1(putative MAPK-activating protein PM28)の限定分解に使用されています。
ペプチドのトリプシン消化には、トリプシン:ペプチドに対して約1:100から1:20の比率を使用します。この製品の一般的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。基質から細胞を取り除くのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞の種類と培養期間に依存します。トリプシンは、細胞培養中の細胞の再懸濁、タンパク質の消化のためのプロテオミクス研究、および様々なゲル内消化にも使用されています。その他の用途には、膜ベースの手法による結晶化の評価や、タンパク質フォールディング速度と収量が動的トラップの存在によって制限されうることを確認する研究が含まれます。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リジンおよびアルギニン残基のC末端側のペプチドを切断します。酸性残基が切断部位の両側にある場合、この反応の加水分解速度は遅くなり、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合、加水分解は停止します。トリプシン活性の至適pHは7~9です。また、トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステルおよびアミド結合を切断するよう作用します。EDTAは、トリプシンが作用するペプチド結合を不明瞭にするカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤としてトリプシン溶液に添加されます。これらのイオンを除去すると、酵素活性が増加します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは、アミノ酸残基223個の単鎖ポリペプチドで構成され、Lys-lleペプチド結合で切断されるトリプシノーゲンからN末端ヘキサペプチドを除去することにより生成されます。アミノ酸配列は、6つのジスルフィド架橋によって架橋されています。これは天然型のトリプシン、ベータトリプシンです。ベータトリプシンは自己分解され、Lys-Ser残基が切断されて、アルファトリプシンが生成されます。トリプシンはセリンプロテアーゼファミリーの1つです。
注意
1 mM HCl溶液はアリコートで-20°Cで保存して1年間安定です。Ca2+が存在する場合もトリプシンの自己消化が減少し、その溶液中での安定性が維持されるものと予想されます。2.0 M尿素、2.0 MグアニジンHCl塩、または0.1%(w/v)SDS中でもその活性の大半は維持されるものと予想されます。
単位の定義
基質として1単位のBAEEを使用したとき、pH 7.6、25°CにおけるA253は0.001/分となります。
調製ノート
本製品はニュージーランドから供給された膵臓に由来します。1 mM HClに1 mg/mLで溶解します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8658-VAR:
T8658-BULK:
T8658-1VL:
T8658-100UG:
T8658-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D M Eckert et al.
Cell, 99(1), 103-115 (1999-10-16)
The HIV-1 gp41 protein promotes viral entry by mediating the fusion of viral and cellular membranes. A prominent pocket on the surface of a central trimeric coiled coil within gp41 was previously identified as a potential target for drugs that
Anthony G W Norden et al.
Kidney international, 66(5), 1994-2003 (2004-10-22)
Quantitative data on protein and polypeptide excretion in normal urine are lacking. In Fanconi syndrome, failure of proximal tubular protein reabsorption leads to 'tubular' proteinuria, but little is known about peptide excretion. Urine from normal (N=5) and Fanconi patients (Dent's
Conformational Changes in the Endosomal Sorting Complex Required for the Transport III Subunit Ist1 Lead to Distinct Modes of ATPase Vps4 Regulation.
Tan J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 30053-30053 (2015)
Shanjin Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(22), 23364-23375 (2004-03-25)
The cytoskeleton is a key regulator of plant morphogenesis, sexual reproduction, and cellular responses to extracellular stimuli. During the self-incompatibility response of Papaver rhoeas L. (field poppy) pollen, the actin filament network is rapidly depolymerized by a flood of cytosolic
J S Gilchrist et al.
The Journal of biological chemistry, 268(6), 4291-4299 (1993-02-25)
Recent evidence suggests that nuclei possess Ca2+ transport mechanisms to regulate nucleoplasmic/cytosolic Ca2+ gradients. We, therefore, investigated the possibility that Ca(2+)-binding proteins may also exist within the nucleus. Electrophoretic analysis revealed the presence of an acidic 93-kDa protein (p93) in