Merck
B4750
Sigma-Aldrich
Nα-ベンゾイル-DL-アルギ二ンβ-ナフチルアミド 塩酸塩
trypsin substrate
別名:
BANA, Nα-ベンゾイル-DL-アルギ二ン-2-ナフチルアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25N5O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
439.94
Beilstein:
3823291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
InChI Key
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nα-ベンゾイル-DL-アルギニンβ-ナフチルアミド塩酸塩は、ステフィンの阻害活性を評価するためのBANA試験の基質として使用されています。トリプシンに対する阻害剤のKi値を測定するための基質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Nα-ベンゾイル-DL-アルギニンβ-ナフチルアミド塩酸塩(BANA)は、カテプシンBおよびパパインの活性測定に役立ちます。BANA試験は、歯周病原菌を有する歯周部位の数を特定するのにも役立ちます。歯垢や舌苔中の口腔細菌により合成された揮発性硫黄化合物(VSC)の存在は、N-ベンゾイル-DL-アルギニン-2-ナフチルアミドを加水分解する能力により比色測定的に確認できます。
基質
トリプシンの発色性基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4750-5G:
B4750-BULK:
B4750-1G:
B4750-10G:
B4750-VAR:
B4750-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marie-Hélène Weech et al.
Journal of experimental botany, 59(9), 2437-2448 (2008-05-20)
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. genotypes limited in their ability to mount either octadecanoid-dependent induced resistance (IR(-)) or systemic acquired resistance (SAR(-)) were used to characterize the roles of these pathways in plant-herbivore interactions. Molecular and biochemical markers of IR were
Neera Raghav et al.
Bioorganic chemistry, 75, 38-49 (2017-09-16)
Cathepsins have emerged as promising molecular targets in a number of diseases such as Alzeimer's, inflammation and cancer. Elevated cathepsin's levels and decreased cellular inhibitor concentrations have emphasized the search for novel inhibitors of cathepsins. The present work is focused
Kunitz-type protease inhibitors group B from Solanum palustre
Speransky A S, et al.
Biotechnology Journal, 2(11), 1417-1424 (2007)
Relationship of psychological and oral health statuses with self-perceived halitosis in a Jordanian population: a cross-sectional study
Alzoubi F Q, et al.
BMC Oral Health, 15(1), 89-89 (2015)
Association between atherosclerosis and periodontitis
Lopez N J, et al.
Revista medica de Chile, 139(6), 717-724 (2011)